4-Brombenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Brombenzoylchlorid, p-Brombenzoesäurechlorid
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 40.3 EUR
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
4-Brombenzoylchlorid 98%
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000683
CAS-Nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g