4-Brombenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Brombenzoylchlorid, p-Brombenzoesäurechlorid
L03794.09
L03794.18
L03794.09EA
40.5
EUR
L03794.09
L03794.18
4-Brombenzoylchlorid ≥98%
4-Brombenzoylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 586-75-4
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point:
Formel:
C₇H₄BrClO Molecular Weight: 219,46 g/mol Siedepunkt: 246 °C Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000683 CAS-Nummer: 586-75-4 EINECS: 209-580-1 UN: 3261 ADR: 8,II |