4-Brombenzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: p-Brombenzoylchlorid, p-Brombenzoesäurechlorid
FL13058.POR 013058-100G 013058-25G
CHMPFL13058.POREA 0 EUR
CHMPFL13058.POR FLUO013058-100G FLUO013058-25G
4-Brombenzoylchlorid
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000683
CAS-Nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II