4-Brombenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Brombenzoylchlorid, p-Brombenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B59209-10G B59209-25G
SIALB59209-10GEA 37 EUR
SIALB59209-10G SIALB59209-25G
4-Brombenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000683
CAS-Nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II