3-Brombenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromobenzoic hydrazide
A19628.06 A19628.14
A19628.06EA 63.3 EUR
A19628.06 A19628.14
3-Brombenzhydrazid ≥98%
3-Brombenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 39115-96-3 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1945814
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 366
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007600
CAS-Nummer: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4