4-Brombenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Brombenzoesäurehydrazid, 4-Brombenzohydrazid, 4-Brombenzol-1-carbohydrazid
018244-5G 018244-25G
FLUO018244-5GEA 48.8 EUR
FLUO018244-5G FLUO018244-25G
4-Brombenzhydrazid
4-Brombenzhydrazid
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molecular Weight: 215,05 g/mol
MDL: MFCD00007602
CAS-Nummer: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9