Methyl-2-brombenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Brombenzoesäuremethylester
A12435.14 A12435.22 A12435.36
A12435.14EA 42.4 EUR
A12435.14 A12435.22 A12435.36
Methyl-2-brombenzoat ≥99%
Methyl-2-brombenzoat
Purity: 99% CAS No.: 610-94-6 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1862501 MDL No.: MFCD00016328
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 252 °C
Dichte: 1,532
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016328
CAS-Nummer: 610-94-6
EINECS: 210-241-5