Ethyl-3-brombenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brombenzoesäureethylester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 64.8 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
Ethyl-3-brombenzoat 98%
Ethyl-3-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,43 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013529
CAS-Nummer: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %