Methyl-3-brombenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Brombenzoesäuremethylester
A16174.09
A16174.18
A16174.30
A16174.09EA
35.1
EUR
A16174.09
A16174.18
A16174.30
Methyl-3-brombenzoat ≥98%
Methyl-3-brombenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 618-89-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 139…140 °C (35 mmHg) Schmelzpunkt: 30…33 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017777 CAS-Nummer: 618-89-3 EINECS: 210-569-9 |