Methyl-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brombenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
499625-25G 499625-5G
SIAL499625-25GEA 58.4 EUR
SIAL499625-25G SIAL499625-5G
Methyl-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 31 °C
MDL: MFCD00017777
CAS-Nummer: 618-89-3
EINECS: 210-569-9