Ethyl-4-brombenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Brombenzoesäureethylester
A11365.09 A11365.18 A11365.30
A11365.09EA 36 EUR
A11365.09 A11365.18 A11365.30
Ethyl-4-brombenzoat ≥98%
Ethyl-4-brombenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 5798-75-4 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1867129 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00016329
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,403
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016329
CAS-Nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,1408