Ethyl-4-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brombenzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
363774-100G 363774-25G
SIAL363774-100GEA 151 EUR
SIAL363774-100G SIAL363774-25G
Ethyl-4-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
MDL: MFCD00016329
CAS-Nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392