Methyl-4-brombenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Brombenzoesäuremethylester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 46.7 EUR
A15517.06 A15517.14 A15517.22
Methyl-4-brombenzoat ≥98%
Methyl-4-brombenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Dichte: 1,69
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013531
CAS-Nummer: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 14,1408