4-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Bromobenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108510-100G
108510-25G
SIAL108510-100GEA
104
EUR
SIAL108510-100G
SIAL108510-25G
4-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzoesäure
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201,02 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 252…256 °C Dichte: 1,894 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002529 CAS-Nummer: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Merck Index: 13,01392 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...