5-Bromanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-bromobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

260118-25G 260118-5G
SIAL260118-25GEA 52.5 EUR
SIAL260118-25G SIAL260118-5G
5-Bromanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007823
CAS-Nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01389

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR