4-Amino-5-brom-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
2R-0683.500
2R-0683.1
BIOT2R-0683.500EA
0
EUR
BIOT2R-0683.500
BIOT2R-0683.1
4-Amino-5-brom-2-methoxybenzoesäure
4-Amino-5-brom-2-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Molecular Weight: 246.06 g/mol |
MDL:
MFCD02186027 CAS-Nummer: 35290-97-2 EINECS: 252-491-8 |