2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Bromveratrumsäure, 6-Bromveratrinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441074-1G 441074-5G
SIAL441074-1GEA 47.7 EUR
SIAL441074-1G SIAL441074-5G
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₉BrO₄
Molecular Weight: 261,07 g/mol
MDL: MFCD00017542
CAS-Nummer: 6286-46-0