3-Brom-2,6-dimethoxybenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07593DA
BTB07593EA
BTB07593.50
MAYBBTB07593DAEA
0
EUR
MAYBBTB07593DA
MAYBBTB07593EA
MAYBBTB07593.50
3-Brom-2,6-dimethoxybenzoesäure
3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₄ Molecular Weight: 261.07 g/mol |
MDL:
MFCD00052933 CAS-Nummer: 73219-89-3 |