4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579718-25G 579718-5G
SIAL579718-25GEA 128 EUR
SIAL579718-25G SIAL579718-5G
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₉BrO₄
Molecular Weight: 261,07 g/mol
MDL: MFCD01632140
CAS-Nummer: 56518-42-4