3-Brom-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
699926-25G
699926-5G
SIAL699926-25GEA
212
EUR
SIAL699926-25G
SIAL699926-5G
3-Brom-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ Molecular Weight: 217,02 g/mol |
MDL:
MFCD00017547 CAS-Nummer: 14348-41-5 EINECS: 238-299-7 |