1-Brom-2,3,4-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003864-25G 003864-100G
FLUO003864-25GEA 30.6 EUR
FLUO003864-25G FLUO003864-100G
1-Brom-2,3,4-trifluorbenzol
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
MDL: MFCD00013248
CAS-Nummer: 176317-02-5