1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene

A19920.06 A19920.14
A19920.06EA 58.7 EUR
A19920.06 A19920.14
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol ≥98%
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol

Purity: 98+% CAS No.: 2367-76-2 Molecular Formula: C6H2BrF3 Formula Weight: 210.98 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4850 Melting Point: 3-4° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 2502668 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000334

Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210.98 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: 3…4 °C
Dichte: 1.790
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000334
CAS-Nummer: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR