1-Brom-2,4-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorobromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
263443-100G 263443-25G
SIAL263443-100GEA 93.7 EUR
SIAL263443-100G SIAL263443-25G
1-Brom-2,4-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000330
CAS-Nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 2924
ADR: 3,III