1-Brom-2,6-difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06 A10633.14
A10633.06EA 44.5 EUR
A10633.06 A10633.14
1-Brom-2,6-difluorbenzol ≥98%
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 64248-56-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 61°/35mm Beilstein Reference: 1681053 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009894
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 61 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,710
Flammpunkt: 53 °C (127 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009894
CAS-Nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III