1-Brom-3,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290165-100G 290165-10G
SIAL290165-100GEA 182 EUR
SIAL290165-100G SIAL290165-10G
1-Brom-3,5-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010305
CAS-Nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR