1-Brom-4-fluorbenzol analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromofluorobenzene
442404
442404.EA 23.4 EUR
442404.
1-Brom-4-fluorbenzol analytischer Standard, Supelco®
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b23298fc0200fcd86fa67b546ca8d6991a0caf&vid=78f0b039790a0d272e7a61df101a715f652df3d5&prid=web&clid=SAPDAM