DBE dibasic ester, farblose Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid), Estasol, Dibasic ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
422053-1L 422053-4L
SIAL422053-1LEA 52.2 EUR
SIAL422053-1L SIAL422053-4L
DBE dibasic ester, farblose Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
DBE Dibasic Ester
Mixture of dimethyl glutarate, dimethyl succinate and dimethyl adipate.
Formel: C₂₁H₃₆O₁₂
Molecular Weight: 480,507 g/mol
Siedepunkt: 196,..225 °C (Lit.)
Dichte: 1,092 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 100 °C
MDL: MFCD00152995
CAS-Nummer: 95481-62-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Water Content ≤0.5%
Methanol Content ≤0.5%
Acid Value (mg KOH/g) ≤0.1
Dimethyl Succinate 19.0 - 30.0%
Dimethyl Glutarate 50.0 - 75.0%
Dimethyl Adipate 10.0 - 25.0%
Total Diesters ≥99.9%