4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
347460050 347460250
ACRO347460050EA 42.8 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 99%
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃BrClFO
Siedepunkt: 86…88 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…24,5 °C
MDL: MFCD03411584
CAS-Nummer: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %