4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
L20142.03
L20142.06
L20142.14
L20142.03EA
33.1
EUR
L20142.03
L20142.06
L20142.14
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid ≥98%
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formel:
C₇H₃BrClFO Siedepunkt: 86…88 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 24…25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411584 CAS-Nummer: 151982-51-3 UN: 3261 ADR: 8,II |