2-Brom-4-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367931-1G 367931-5G
SIAL367931-1GEA 25 EUR
SIAL367931-1G SIAL367931-5G
2-Brom-4-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173…175 °C
MDL: MFCD00055370
CAS-Nummer: 1006-41-3