2-Brom-5-fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25394.06 B25394.14
B25394.06EA 159 EUR
B25394.06 B25394.14
2-Brom-5-fluorbenzoesäure ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 394-28-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2575978
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142874
CAS-Nummer: 394-28-5