2-Brom-5-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
563498-1G
563498-5G
SIAL563498-1GEA
0
EUR
SIAL563498-1G
SIAL563498-5G
2-Brom-5-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00142874 CAS-Nummer: 394-28-5 |