2-Brom-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF840.1 005472-1G 005472-500MG 005472-25G 005472-5G
CHMPCFF840.1EA 522 EUR
CHMPCFF840.1 FLUO005472-1G FLUO005472-500MG FLUO005472-25G FLUO005472-5G
2-Brom-6-fluorbenzoesäure
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL: MFCD01569539
CAS-Nummer: 2252-37-1