3-Brom-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
CFF843.1 FL5475.500 005475-5G 005475-1G
CHMPCFF843.1EA 522 EUR
CHMPCFF843.1 CHMPFL5475.500 FLUO005475-5G FLUO005475-1G
3-Brom-5-fluorbenzoesäure
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL: MFCD01569540
CAS-Nummer: 176548-70-2