5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
CFF846.1
005477-1G
005477-5G
005477-25G
CHMPCFF846.1EA
522
EUR
CHMPCFF846.1
FLUO005477-1G
FLUO005477-5G
FLUO005477-25G
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrFO₂ |
MDL:
MFCD00143423 CAS-Nummer: 146328-85-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |