5-Brom-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636452-1G
636452-5G
SIAL636452-1GEA
30
EUR
SIAL636452-1G
SIAL636452-5G
5-Brom-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00143423 CAS-Nummer: 146328-85-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |