4-Brom-2,6-difluorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
FL13022.POR
013022-5G
013022-1G
013022-25G
CHMPFL13022.POREA
0
EUR
CHMPFL13022.POR
FLUO013022-5G
FLUO013022-1G
FLUO013022-25G
4-Brom-2,6-difluorbenzoesäure
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol |
MDL:
MFCD03094085 CAS-Nummer: 183065-68-1 EINECS: 457-940-3 |