1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
FL13233.POR
013233-5G
013233-25G
CHMPFL13233.POREA
0
EUR
CHMPFL13233.POR
FLUO013233-5G
FLUO013233-25G
1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol
1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300.9 g/mol |
MDL:
MFCD04116322 CAS-Nummer: 811842-30-5 |