1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
023889-1G 023889-5G
FLUO023889-1GEA 61.1 EUR
FLUO023889-1G FLUO023889-5G
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300.9 g/mol
MDL: MFCD06657969
CAS-Nummer: 845866-85-5