1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13232.POR 013232-25G 013232-5G
CHMPFL13232.POREA 0 EUR
CHMPFL13232.POR FLUO013232-25G FLUO013232-5G
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300.9 g/mol
MDL: MFCD00042578
CAS-Nummer: 202865-72-3