4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009606-5G 009606-25G
FLUO009606-5GEA 221 EUR
FLUO009606-5G FLUO009606-25G
4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
4-Brom-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Molecular Weight: 232,08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 81171-71-3