2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB04549.1 BTB04549.10 BTB04549.50
MAYBBTB04549.1EA 0 EUR
MAYBBTB04549.1 MAYBBTB04549.10 MAYBBTB04549.50
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00041445
CAS-Nummer: 344-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III