2-Brom-4,6-difluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: BDFA
A11022.14 A11022.22 A11022.36
A11022.14EA 43.7 EUR
A11022.14 A11022.22 A11022.36
2-Brom-4,6-difluoranilin ≥98%
2-Brom-4,6-difluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 444-14-4 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.01 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 38-42° Beilstein Reference: 2718139 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009639
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molecular Weight: 208,01 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III