2-Brom-4,6-difluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: BDFA
BTB03454.250 BTB03454.1
CHMPBTB03454.250EA 0 EUR
CHMPBTB03454.250 MAYBBTB03454.1
2-Brom-4,6-difluoranilin
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molecular Weight: 208,01 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II