2-Brom-4-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 39.5 EUR
A11751.06 A11751.14
2-Brom-4-fluoranilin ≥98%
2-Brom-4-fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Schmelzpunkt: 41
Dichte: 1.670
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III