2-Brom-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003144-25G 003144-100G
FLUO003144-25GEA 32.6 EUR
FLUO003144-25G FLUO003144-100G
2-Brom-4-fluoranilin
2-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 46…47 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 41
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III