4-Brom-2,5-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
005236-5G
005236-25G
FLUO005236-5GEA
36.9
EUR
FLUO005236-5G
FLUO005236-25G
4-Brom-2,5-difluoranilin
4-Brom-2,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N |
MDL:
MFCD01861125 CAS-Nummer: 112279-60-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |