4-Brom-2,5-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638412-1G
638412-5G
SIAL638412-1GEA
26
EUR
SIAL638412-1G
SIAL638412-5G
4-Brom-2,5-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,01 g/mol |
MDL:
MFCD01861125 CAS-Nummer: 112279-60-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |