4-Brom-2,6-difluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
CD04900.250 CD04900.1
CHMPCD04900.250EA 0 EUR
CHMPCD04900.250 MAYBCD04900.1
4-Brom-2,6-difluoranilin
4-Brom-2,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
MDL: MFCD00013389
CAS-Nummer: 67567-26-4