4-Brom-2,6-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF829. 005561-1G 005561-25G 005561-100G
CHMPCFF829.EA 0 EUR
CHMPCFF829. FLUO005561-1G FLUO005561-25G FLUO005561-100G
4-Brom-2,6-difluoranilin
4-Brom-2,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
MDL: MFCD00013389
CAS-Nummer: 67567-26-4